Learn More
IRF4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517580
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11502480
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other family members at physiological levels.
IRF4 Polyclonal antibody specifically detects IRF4 in Human samples. It is validated for ChIP Assay, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF4
Polyclonal
Unconjugated
IRF4
AI385587; interferon regulatory factor 4; Irf4; IRF-4; LSIRF; Lymphocyte-specific interferon regulatory factor; multiple myeloma oncogene 1; MUM1; NF-EM5; PU.1 interaction partner; Sfpi1/PU.1 interaction partner; SHEP8; Spip; Transcriptional activator PIP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3662
-20°C
Liquid
ChIP Assay, Immunoprecipitation, Western Blot
120 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q15306
IRF4
Synthetic peptide corresponding to residues around Asp175 of human IRF-4