Learn More
IRF5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517255
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11586071
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
IRF5 Polyclonal antibody specifically detects IRF5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF5
Polyclonal
Unconjugated
IRF5
AW491843; Interferon regulatory factor 5; interferon regulatory factor 5 bone marrow; IRF5; IRF-5; mirf5; OTTHUMP00000212907; SLEB10
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27056, 296953, 3663
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
40 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P56477, Q13568
IRF5
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Ser172 of mouse IRF-5 protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat