Learn More
IRF2BP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544309
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15526452
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: LVARNGEAEV SPTAGAEAVS GGGSGTGATP GAPLCCTLCR ERLEDTHFVQ Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
IRF2BP1 Polyclonal antibody specifically detects IRF2BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF2BP1
Polyclonal
Unconjugated
Irf2bp1
6330414O09Rik; C530033F24; DKFZP434M154; interferon regulatory factor 2 binding protein 1; interferon regulatory factor 2-binding protein 1; IRF-2-binding protein 1; IRF2BP1; IRF-2BP1; Probable E3 ubiquitin-protein ligase IRF2BP1; Probable RING-type E3 ubiquitin transferase IRF2BP1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
26145
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8IU81
Irf2bp1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IRF2BP1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Zertifikate
Special Offers
Special Offers