Learn More
IRF3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520086
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12685955
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is Ramos cell lysate. PA5-20086 can be used with blocking peptide PEP-0204.
IRF3 Polyclonal antibody specifically detects IRF3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF3
Polyclonal
Unconjugated
IRF3
C920001K05Rik; IIAE7; Interferon regulatory factor 3; IRF3; IRF-3; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3661, 54131
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P70671, Q14653
IRF3
A peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy terminus of human IRF3.
100 μg
Primary
Human, Mouse