missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518033

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11346003

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.

IRF6 Polyclonal antibody specifically detects IRF6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IRF6
Polyclonal
Unconjugated
Irf6
AI876454; E230028I05Rik; interferon regulatory factor 6; IRF6; IRF-6; irf6 protein; IRF-6; transcription factor; LPS; mirf6; OFC6; PIT; PPS; PPS1; transcriptional factor; VWS; VWS1; zgc:63500
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
3664
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O14896
Irf6
Synthetic peptide sequence (TPSMQLPPALPPQ) corresponding to the C-terminus amino acids of IRF6
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote