missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA540472

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15574172

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: IPVVARMIYE MFSGDFTRSF DSGSVRLQIS TPDIKDNIVA QLKQLYRILQ Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Sheep: 100%; Zebrafish: 85%

IRF6 Polyclonal antibody specifically detects IRF6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IRF6
Polyclonal
Unconjugated
Irf6
AI876454; E230028I05Rik; interferon regulatory factor 6; IRF6; IRF-6; irf6 protein; IRF-6; transcription factor; LPS; mirf6; OFC6; PIT; PPS; PPS1; transcriptional factor; VWS; VWS1; zgc:63500
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3664
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O14896
Irf6
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IRF6
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote