Learn More
IRF7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520280
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12808422
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is 293 cell lysate. PA5-20280 can be used with blocking peptide PEP-0414.
IRF7 Polyclonal antibody specifically detects IRF7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF7
Polyclonal
Unconjugated
IRF7
IMD39; Interferon regulatory factor 7; interferon regulatory factor-7H; Irf7; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
293624, 3665, 54123
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P70434, Q92985
IRF7
A peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy terminus of human IRF7.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat