Learn More
IRS1 Monoclonal Antibody (J.566.7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11535041
  • 475.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
IRS1 Monoclonal antibody specifically detects IRS1 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRS1
Monoclonal
Unconjugated
IRS1
G972R; HIRS-1; Insulin receptor substrate 1; IRS1; IRS-1; IRS1IRM; pp185
Mouse
Affinity chromatography
RUO
16367, 25467, 3667
-20°C
Liquid
Western Blot
J.566.7
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
P35568, P35569, P35570
IRS1
Synthetic peptide corresponding to the sequence surrounding Ser612 of human IRS-1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat