Learn More
IRS4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537926
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15544861
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.
IRS4 Polyclonal antibody specifically detects IRS4 in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRS4
Polyclonal
Unconjugated
IRS4
160 kDa phosphotyrosine protein; Insulin receptor substrate 4; Irs4; IRS-4; Phosphoprotein of 160 kDa; pp160; py160; RP23-415G1.3
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
16370
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Z0Y7
IRS4
Peptide with sequence C-DRGTKERKEAKEVRD, from the internal region of mouse Irs4 (aa633-647)