Learn More
ISL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15504952
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MDSPCQPQPL SQALPQLPGS SSEPLEPEPG RARMGVESYL PCPLLPSYHC Sequence homology: Cow: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 85%
ISL2 Polyclonal antibody specifically detects ISL2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ISL2
Polyclonal
Unconjugated
ISL2
3110001N10Rik; Insulin gene enhancer protein ISL-2; insulin related protein 2 (islet 2); ISL LIM homeobox 2; ISL2; Isl-2; ISL2 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-2); islet 2; islet-2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
64843
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96A47
ISL2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ISL2