Learn More
ISL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15387584
  • 470.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.
ISL2 Polyclonal antibody specifically detects ISL2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ISL2
Polyclonal
Unconjugated
ISL2
3110001N10Rik; Insulin gene enhancer protein ISL-2; insulin related protein 2 (islet 2); ISL LIM homeobox 2; ISL2; Isl-2; ISL2 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-2); islet 2; islet-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
64843
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q96A47
ISL2
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human ISL2
400 μL