missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ISM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA524968

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13232729

  • 502.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ISM1 Polyclonal antibody specifically detects ISM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ISM1
Polyclonal
Unconjugated
ISM1
5430433G21Rik; bA149I18.1; C20orf82; dJ1077I2.1; ISM; ISM1; Isthmin; isthmin 1 homolog; isthmin 1 homolog (zebrafish); isthmin 1, angiogenesis inhibitor; isthmin-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
140862
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
B1AKI9
ISM1
KLH conjugated synthetic peptide between 435-464 amino acids from the C-terminal region of human ISM1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote