Learn More
Isoxsuprine Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA175223
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11564330
  • 668.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-75223 specifically detects Isoxsuprine. PA1-75223 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75223 immunogen is Isoxsuprine(p-OH)-BTG.
Isoxsuprine Polyclonal antibody specifically detects Isoxsuprine in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Isoxsuprine
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Sheep
purified
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
Unconjugated
C18H23NO3; Dilavase; Duvadilan; Vasodilian; Vasosurpine
Isoxsuprine(p-OH)-BTG