Learn More
ISX Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543052
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15565852
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: ILKRPARRSD MDRPEGPGEE GPGEAAASGS GLEKPPKDQP QEGRKSKRRV Sequence homology: Human: 100%; Rabbit: 83%; Rat: 77%
ISX Polyclonal antibody specifically detects ISX in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ISX
Polyclonal
Unconjugated
ISX
9130012O13Rik; DKFZp781N2395; intestine specific homeobox; intestine-specific homeobox; ISX; MGC138417; pancreas-intestine homeodomain transcription factor; Pix-1; RAX-like homeobox; RAXLX
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
91464
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q2M1V0
ISX
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ISX