Learn More
ITGA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526061
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13210339
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ITGA2 Polyclonal antibody specifically detects ITGA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITGA2
Polyclonal
Unconjugated
Itga2
alpha 2 subunit of VLA-2 receptor; BDPLT9; BR; CD49 antigen-like family member B; CD49B; Collagen receptor; DX5; GPIa; HPA-5; human platelet alloantigen system 5; integrin alpha 2; integrin alpha-2; integrin subunit alpha 2; integrin, alpha 2; integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor); Itga2; platelet antigen Br; platelet glycoprotein GPIa; platelet membrane glycoprotein Ia; very late activation protein 2 receptor, alpha-2 subunit; VLA-2; VLA2 receptor; VLA-2 receptor, alpha 2 subunit; VLA-2 subunit alpha; VLAA2
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
3673
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P17301
Itga2
KLH conjugated synthetic peptide between 1023-1049 amino acids from the C-terminal region of human ITGA2
400 μL