Learn More
CD49f Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512334
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10527630
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with chicken based on sequence homology.
CD49f Polyclonal antibody specifically detects CD49f in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CD49f
Polyclonal
Unconjugated
Itga6
5033401O05Rik; AI115430; Alpha6p; CD49 antigen-like family member F; CD49f; DKFZp686J01244; FLJ18737; integrin alpha 6; integrin alpha-6; Integrin alpha-6 heavy chain; Integrin alpha-6 light chain; integrin alpha6B; integrin subunit alpha 6; integrin, alpha 6; Itga6; ITGA6B; LOW QUALITY PROTEIN: integrin alpha-6; Processed integrin alpha-6; VLA-6
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
3655
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P23229
Itga6
KLH conjugated synthetic peptide between 1043-1072 amino acids from human ITGA6
400 μL