Learn More
ITGA8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542739
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15535652
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: GEKQTEVAPA SYDDSYLGYS VAAGEFTGDS QQELVAGIPR GAQNFGYVSI Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 86%; Guinea Pig: 91%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%
ITGA8 Polyclonal antibody specifically detects ITGA8 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITGA8
Polyclonal
Unconjugated
ITGA8
AI447669; integrin alpha 8; integrin alpha-8; Integrin alpha-8 heavy chain; Integrin alpha-8 light chain; integrin subunit alpha 8; integrin, alpha 8; ITGA8; RGD1564327; zgc:172265
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
8516
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P53708
ITGA8
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ITGA8