Learn More
CD11a Monoclonal Antibody (MEM-25), APC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15699
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15225784
  • 236.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD11a Monoclonal antibody specifically detects CD11a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11a, itgal
Monoclonal
APC
ITGAL
(p180); alpha L integrin; antigen CD11A (p180); antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; CD11a; integrin alpha L; integrin alphaL; integrin alpha-L; integrin alpha-L precursor; integrin gene promoter; integrin subunit alpha L; integrin surface receptor; integrin, alpha L; integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1; alpha polypeptide); ITGAL; Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; LFA-1; LFA-1 alpha; LFA1A; LFA-1A; Ly-15; Ly-21; lymphocyte antigen 15; lymphocyte function associated antigen 1, alpha polypeptide; lymphocyte function-associated antigen 1; lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; lymphocyte function-associated antigen-1
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
3683
4° C
Liquid
Flow Cytometry
MEM-25
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P20701
ITGAL
Leukocytes from a patient suffering from a LGL-type leukaemia
100 Tests