Learn More
CD11a Monoclonal Antibody (I21/7), PE-Cyanine7, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15387
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15235704
  • 395.00 € / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD11a Monoclonal antibody specifically detects CD11a in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11a
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and <0.1% sodium azide
P20701, P24063
ITGAL
alpha subunit (Mr 180 kDa) of LFA-1 from Whole BW5147 cells
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
I21/7
PE-Cyanine7
ITGAL
(p180); alpha L integrin; antigen CD11A (p180); antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; CD11a; integrin alpha L; integrin alphaL; integrin alpha-L; integrin alpha-L precursor; integrin gene promoter; integrin subunit alpha L; integrin surface receptor; integrin, alpha L; integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1; alpha polypeptide); ITGAL; Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; LFA-1; LFA-1 alpha; LFA1A; LFA-1A; Ly-15; Ly-21; lymphocyte antigen 15; lymphocyte function associated antigen 1, alpha polypeptide; lymphocyte function-associated antigen 1; lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; lymphocyte function-associated antigen-1
Rat
purified
RUO
16408, 3683
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!