Learn More
CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), APC-Cyanine7, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15390
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15265704
  • 330.00 € / 0.10 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Baboon, Human, Mouse, Rabbit, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and <0.1% sodium azide
P05555, P11215
ITGAM, LOC100351865
C57BL/10 splenic T cells and concanavalin A stimulated C57BL/10 splenocytes.
100 μg
Primary
Baboon, Human, Mouse, Rabbit, Rhesus Monkey
Antibody
IgG2b κ
Flow Cytometry
M1/70
APC-Cyanine7
ITGAM
antigen CD11b (p170); antigen CD11b (p170); macrophage antigen alpha polypeptide; CD11 antigen-like family member B; CD11b; CD11B (p170); CD11b/CD18; cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR3; CR-3 alpha chain; CR3A; F730045J24Rik; integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin subunit alpha M; integrin, alpha M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); ITGAM; Leukocyte adhesion receptor MO1; leukocyte integrin alpha-M chain; LOC100351865; Ly-40; MAC1; Mac-1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); MAC-1 alpha subunit; MAC1A; Mac-1a; macrophage antigen alpha; macrophage antigen alpha polypeptide; MGC117044; MO1A; Neutrophil adherence receptor; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; SLEB6; unnamed protein product
Rat
purified
RUO
100351865, 16409, 3684, 714832
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!