Learn More
CD11b Monoclonal Antibody (M1/70.15), Pacific Blue™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen RM2828
255.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10140233
  • 383.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with BSA and 0.1% sodium azide
P05555
ITGAM
C57BL/10 splenic T cells and concanavalin A stimulated C57BL/10 splenocytes
1 mL
Primary
Mouse
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry
M1/70.15
Pacific Blue
ITGAM
antigen CD11b (p170); antigen CD11b (p170); macrophage antigen alpha polypeptide; CD11 antigen-like family member B; CD11b; CD11B (p170); CD11b/CD18; cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR3; CR-3 alpha chain; CR3A; F730045J24Rik; integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin subunit alpha M; integrin, alpha M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); ITGAM; Leukocyte adhesion receptor MO1; leukocyte integrin alpha-M chain; LOC100351865; Ly-40; MAC1; Mac-1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); MAC-1 alpha subunit; MAC1A; Mac-1a; macrophage antigen alpha; macrophage antigen alpha polypeptide; MGC117044; MO1A; Neutrophil adherence receptor; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; SLEB6; unnamed protein product
Rat
purified
RUO
16409
4° C