Learn More
ITK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514782
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10400270
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ITK Polyclonal antibody specifically detects ITK in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITK
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q08881
ITK
KLH conjugated synthetic peptide between 169-198 amino acids from the central region of human ITK
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
ITK
EMT; homolog of mouse T-cell itk/tsk; IL2 inducible T cell kinase; IL2 inducible T-cell kinase; IL-2-inducible T cell kinase; IL-2-inducible T-cell kinase; IL2-inducible T-cell kinase; interleukin-2-inducible T cell kinase; interleukin-2-inducible T-cell kinase; ITK; Kinase EMT; kinase TLK; LPFS1; LYK; MGC126257; MGC126258; PSCTK2; T-cell-specific kinase; Tcsk; Tlk; Tsk; Tyrosine-protein kinase ITK/TSK; tyrosine-protein kinase LYK
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
3702
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles