missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITLN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA542037

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15595202

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: WTDNGPVIPV VYDFGDAQKT ASYYSPYGQR EFTAGFVQFR VFNNERAANA Sequence homology: Cow: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Sheep: 93%

ITLN1 Polyclonal antibody specifically detects ITLN1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ITLN1
Polyclonal
Unconjugated
ITLN1
calcium-dependent galactosyl-specific lectin; endothelial lectin HL-1; FLJ20022; Galactofuranose-binding lectin; hIntL; HL1; HL-1; intelectin 1; intelectin 1 (galactofuranose binding); intelectin 1 (galactofuranose binding)-like; intelectin 2; intelectin 5; intelectin a; intelectin-1; Intelectin-1a; intestinal lactoferrin receptor; INTL; Itln; ITLN1; ITLN-1; Itln1a; Itln2; Itln5; Itlna; LFR; omentin; UNQ640/PRO1270
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
55600
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8WWA0
ITLN1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ITLN1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote