Learn More
ITSN2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA545703
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15566902
  • 468.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: TFTEGEEILV TQKDGEWWTG SIGDRSGIFP SNYVKPKDQE SFGSASKSGA Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 85%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 79%
ITSN2 Polyclonal antibody specifically detects ITSN2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITSN2
Polyclonal
Unconjugated
ITSN2
AI327390; EH and SH3 domains protein 2; EH domain and SH3 domain regulator of endocytosis 2; Eh domain, SH3 domain regulator of endocytosis 2; Ese2; intersectin 2; intersectin-2; Intersectin-2-like protein; ITSN2; KIAA1256; LOW QUALITY PROTEIN: intersectin-2; mKIAA1256; PRO2015; SH3 domain protein 1B; SH3 domain-containing protein 1B; SH3D1B; Sh3p18; SH3P18-like WASP-associated protein; SWA; SWAP
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
50618
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NZM3
ITSN2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ITSN2