Learn More
Kaiso Monoclonal Antibody (6F), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 358500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10281703
  • 461.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Kaiso Monoclonal antibody specifically detects Kaiso in Canine, Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Kaiso
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q86T24, Q8BN78
ZBTB33
Fusion protein encompassing the N-terminus of mouse Kaiso
100 μg
Primary
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
6F
Unconjugated
ZBTB33
AW260253; E130014G12Rik; Kaiso; kaiso transcription factor; RGD1566309; RP23-322E15.9; Transcriptional regulator Kaiso; WUGSC:H_DJ525N14.1; Zbtb33; zinc finger and BTB domain containing 33; zinc finger and BTB domain-containing protein 33; zinc finger transcription factor Kaiso; ZNF348; ZNF-kaiso
Mouse
Protein A
RUO
10009, 100348939, 100685062, 422367, 501506, 56805
-20°C