Learn More
Kalirin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11356183
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kalirin Polyclonal antibody specifically detects Kalirin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Kalirin
Polyclonal
Unconjugated
KALRN
2210407G14Rik; ARHGEF24; AV235988; CHD5; CHDS5; cyclin B1; DUET; DUO; E530005C20Rik; FLJ12332; FLJ16443; FLJ18196; FLJ18623; Gm539; HAPIP; hCG_2022551; huntingtin-associated protein interacting protein (duo); huntingtin-associated protein-interacting protein; Kalirin; kalirin, RhoGEF kinase; kalrn; PAM COOH-terminal interactor protein 10; P-CIP10; Protein Duo; RhoGEF kinase; serine/threonine kinase with Dbl- and pleckstrin homology domain; serine/threonine kinase with Dbl- and pleckstrin homology domains; serine/threonine-protein kinase with Dbl- and pleckstrin homology domain; TRAD
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
8997
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60229
KALRN
Synthetic peptide sequence (RWHLGPGDPFSTYV) corresponding to the C-terminus amino acids of KALRN