Learn More
Kallikrein 11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA146127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11558950
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kallikrein 11 Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Kallikrein 11
Polyclonal
Unconjugated
Klk11
2310015I08Rik; Hippostasin; hK11; kallikrein 11; kallikrein related peptidase 11; kallikrein related-peptidase 11; Kallikrein11; kallikrein-11; Kallikrein-11 inactive chain 1; Kallikrein-11 inactive chain 2; kallikrein-related peptidase 11; KLK11; protease, serine, 20; Prss20; Serine protease 20; TLSP; Trypsin-like protease; UNQ649/PRO1279
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11012
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9UBX7
Klk11
Residues 68-82 of the 35 kDa human hippostasin/Kallikrein 11protein.