Learn More
Kallikrein 15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA14211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11548770
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-4211 detects the Kallikrein-15 protein in human samples. PA1-4211 has been successfully used in Western blot procedures. The PA1-4211 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues H(75) N L R K R D G P E Q L R(87) of human Kallikrein-15.
Kallikrein 15 Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 15 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Kallikrein 15
Polyclonal
Unconjugated
KLK15
ACO; ACO protease; HSRNASPH; kallikrein 15; kallikrein related peptidase 15; kallikrein related-peptidase 15; kallikrein-15; kallikrein-like serine protease; kallikrein-related peptidase 15; KLK15; KLK-15; prostinogen
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55554
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9H2R5
KLK15
Synthetic peptide corresponding to residues H(75) N L R K R D G P E Q L R(87) of human Kallikrein-15.