Learn More
Kallikrein 6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535312
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15318034
  • 514.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kallikrein 6 Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Kallikrein 6
Polyclonal
Unconjugated
Klk6
0610007D04Rik; AI849898; brain serine protease; BSP; Bssp; Glandular kallikrein K1; hK6; Kal; KAL-B; kallikrein 1; kallikrein 29; kallikrein 6; kallikrein 6 (neurosin); kallikrein 6 (neurosin, zyme); kallikrein 7; kallikrein related peptidase 6; kallikrein related-peptidase 6; kallikrein renal/pancreas/salivary; kallikrein-1; Kallikrein6; Kallikrein-6; Klk1; Klk1b6; Klk29; Klk6; Klk-6; Klk7; MGC9355; mGK-6; MSP; myelencephalon-specific protease; myofibril-bound protease; neurosin; Protease M; protease serine 9 (neurosin); protease, serine, 18; protease, serine, 9; PRSS18; PRSS9; renal kallikrein; Serine protease 18; serine protease 9; SP59; tissue kallikrein-6; true tissue kallikrein; zyme
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
5653
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q92876
Klk6
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human Kallikrein 6
400 μL