Learn More
Kallikrein 5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA121722
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11530783
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-21722 detects Kallikrein-L2 in Human samples.
Kallikrein 5 Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Kallikrein 5
Polyclonal
Unconjugated
Klk5
1110030O19Rik; HK5; kallikrein 5; Kallikrein L2; Kallikrein like 2; kallikrein related peptidase 5; kallikrein related-peptidase 5; Kallikrein5; kallikrein-5; kallikrein-5-like; kallikrein-like protein 2; kallikrein-related peptidase 5; KLK 5; KLK L2; KLK5; KLK-5; KLKL 2; KLKL2; KLK-L2; LOC102546758; SCTE; Stratum corneum tryptic enzyme; UNQ570/PRO1132
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25818
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9Y337
Klk5
Synthetic peptide: KFTKWIQETIQANS, corresponding to amino acids 280-293 of Human KLKL2.