missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plasma Kallikrein Monoclonal Antibody (13G11), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA126321

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11589472

  • 516.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Plasma Kallikrein Monoclonal antibody specifically detects Plasma Kallikrein in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Plasma Kallikrein
Monoclonal
1.3 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
P03952
Klkb1
Purified human prekallikrein.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
13G11
Unconjugated
Klkb1
antigen, prostate specific; APS; EC 3.4.21.34; Fletcher factor; Kal3; Kal-3; kallikrein; kallikrein 3, plasma; kallikrein B plasma; kallikrein B, plasma (Fletcher factor) 1; kallikrein B, plasma 1; kallikrein B1; Kalp1; KALP15; kininogenin; Klk3; KLKB1; Pk; PKK; PKKD; plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; PPK; prekallikrein; PSA
Mouse
Protein G
RUO
3818
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote