Learn More
Mouse anti-Human Kappa Light Chain Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA110385
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12342393
  • 232.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody will not cross-react with hamster, goat, guinea pig, rabbit or sheep.
Human Kappa Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Human Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Human Kappa Light Chain
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
not available
100 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
A8B5
Unconjugated
Mouse
Protein A