Learn More
KBTBD11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15577182
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: GGPTGLQPFR CAALDGAIYC VSRAGTWRFQ PAREGEAGGD AGQGGGFEAL Sequence homology: Human: 100%
KBTBD11 Polyclonal antibody specifically detects KBTBD11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KBTBD11
Polyclonal
Unconjugated
KBTBD11
2900016B01Rik; 4930465M17Rik; Chronic myelogenous leukemia-associated protein; CMLAP; Kbtbd11; Kelch domain-containing protein 7B; kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 11; kelch repeat and BTB domain containing 11; kelch repeat and BTB domain-containing protein 11; KIAA0711; KLHDC7C; mKIAA0711
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
9920
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O94819
KBTBD11
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human KBTBD11