Learn More
KCTD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524877
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13281849
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.
KCTD1 Polyclonal antibody specifically detects KCTD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KCTD1
Polyclonal
Unconjugated
KCTD1
BTB/POZ domain-containing protein KCTD1; C18orf5; KCTD1; potassium channel tetramerisation domain containing 1; potassium channel tetramerization domain containing 1; potassium channel tetramerization domain-containing protein 1; SENS
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
284252
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q719H9
KCTD1
KLH conjugated synthetic peptide between 216-244 amino acids from the C-terminal region of human KCTD1
400 μL