Learn More
KCTD11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541333
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15504782
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: ADFYQIRPLL DALRELEASQ GTPAPTAALL HADVDVSPRL VHFSARRGPH Sequence homology: Human: 100%; Mouse: 90%
KCTD11 Polyclonal antibody specifically detects KCTD11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KCTD11
Polyclonal
Unconjugated
KCTD11
AF465352; BTB/POZ domain-containing protein KCTD11; C17orf36; KCASH1; KCASH1 protein; KCTD11; potassium channel tetramerisation domain containing 11; potassium channel tetramerization domain containing 11; potassium channel tetramerization domain-containing protein 11; REN; REN/KCTD11; retinoic acid, EGF, and NGF upregulated; retinoic acid, EGF, NGF induced gene protein; retinoic acid, EGF, NGF induced gene/potassium channel tetramerization domain containing 11; RING-type E3 ubiquitin transferase KCTD11; RING-type E3 ubiquitin transferase subunit KCTD11
Rabbit
Protein A
RUO
147040
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q693B1
KCTD11
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human KCTD11