Learn More
KELL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547221
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15557712
  • 452.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse Kell is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
KELL Polyclonal antibody specifically detects KELL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KELL
Polyclonal
Unconjugated
KEL
CD238; ECE3; Kel; Kel blood group protein; Kell blood group; kell blood group antigen; kell blood group glycoprotein; Kell blood group glycoprotein homolog; Kell blood group, metallo-endopeptidase; Kell protein; RGD1565470
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
3792
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P23276
KEL
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Kell (aa 68-732)