Learn More
KELL Monoclonal Antibody (BRIC 203), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA125131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11564892
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-25131 detects KELL from human samples.
KELL Monoclonal antibody specifically detects KELL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Hemagglutination Assay, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
KELL
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P23276
KEL
Human erythrocytes.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Hemagglutination Assay, Immunoprecipitation
BRIC 203
Unconjugated
KEL
CD238; ECE3; Kel; Kel blood group protein; Kell blood group; kell blood group antigen; kell blood group glycoprotein; Kell blood group glycoprotein homolog; Kell blood group, metallo-endopeptidase; Kell protein; RGD1565470
Mouse
Protein G
RUO
3792
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.