missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin Type I Monoclonal Antibody (AE-1), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA135367

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11500822

  • 512.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Cytokeratin Type I Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin Type I in Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Cytokeratin Type I
Monoclonal
1 mg/mL
antibody with 0.1% sodium azide
O93256, P02533, P02535, P04104, P04264, P05783, P05784, P05785, P05786, P05787, P06394, P08727, P08728, P08779, P11679, P13645, P19001, P19012, P35527, Q10758, Q5BJY9, Q61414, Q61781, Q63279, Q6IFV1, Q6IFV3, Q6IFW6, Q6IMF3, Q6PVZ1, Q6RHW0, Q8CIS9, Q9Z2K1
KRT1, KRT10, Krt14, KRT15, KRT16, KRT18, KRT19, KRT8, KRT9
Human epidermal keratin.
250 μg
Primary
Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
AE-1
Unconjugated
KRT16
40-kDa keratin intermediate filament; 56 kDa cytokeratin; 67 kDa cytokeratin; AA960620; AI324768; AI528832; AI626930; AI663979; AL022697; alpha keratin; AU019895; BCIE; BIE; Card2; Cell proliferation-inducing gene 46 protein; CK1; CK-1; CK10; CK-10; CK14; CK-14; CK15; CK-15; CK16; CK-16; CK18; CK-18; CK19; CK-19; CK8; CK-8; CK-9; CYK18; CYK8; CYKER; cytokeratin 1; cytokeratin 10; cytokeratin 14; cytokeratin 15; cytokeratin 16; cytokeratin 18; cytokeratin 19; cytokeratin 8; cytokeratin 8 (370 AA); cytokeratin 9; cytokeratin endo A; Cytokeratin endo B; cytokeratin VIB; cytokeratin VII; Cytokeratin-1; Cytokeratin-10; cytokeratin-14; Cytokeratin-15; cytokeratin-16; Cytokeratin-18; cytokeratin-19; Cytokeratin-6B; cytokeratin-7; cytokeratin-8; Cytokeratin-9; cytokeratin-A; D130054E02Rik; EBS3; EBS4; EGK_03685; EHK; EHK1; Endo B; EndoA; EndoC; epidermal keratin 10; epidermal keratin VII; epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner; epidermolytic hyperkeratosis 1; epidermolytic hyper
Mouse
purified
RUO
100009029, 100138169, 100301161, 100341120, 100341376, 100348891, 100353415, 100354174, 101749333, 107656, 16661, 16664, 16665, 16666, 16668, 16669, 16678, 16691, 25626, 266717, 281269, 281888, 287700, 287701, 294853, 300250, 303530, 360626, 3848, 3856, 3857, 3858, 3861, 3866, 3868, 3875, 3880, 395861, 404111, 408039, 408040, 426896, 450225, 506480, 507464, 514812, 771977, 788727
4° C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote