Learn More
KIAA0040 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541556
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15594872
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DPKVALESLY PLAKFTAELG LSPDKAAEVL SQGAHLAAGP DGRTIDRFSP Sequence homology: Human: 100%
KIAA0040 Polyclonal antibody specifically detects KIAA0040 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA0040
Polyclonal
Unconjugated
KIAA0040
k0040; KIAA0040; uncharacterized protein KIAA0040
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
9674
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q15053
KIAA0040
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KIAA0040