Learn More
KIAA0317 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531351
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13455867
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (98%), Rat (99%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
KIAA0317 Polyclonal antibody specifically detects KIAA0317 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA0317
Polyclonal
Unconjugated
AREL1
apoptosis resistant E3 ubiquitin protein ligase 1; apoptosis-resistant E3 ubiquitin protein ligase 1; Apoptosis-resistant HECT-type E3 ubiquitin transferase 1; AREL1; fibrosis-inducing E3 ligase 1; FIEL1; KIAA0317; protein KIAA0317
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9870
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O15033
AREL1
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 196 of Human KIAA0317