Learn More
EFCAB14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521424
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13228978
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
EFCAB14 Polyclonal antibody specifically detects EFCAB14 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
EFCAB14
Polyclonal
Unconjugated
EFCAB14
4732418C07Rik; EFCAB14; EF-hand calcium binding domain 14; EF-hand calcium-binding domain-containing protein 14; Kiaa0494; RGD1310351; RP11-8J9.3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9813
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.59 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O75071
EFCAB14
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 243 and 495 of KIAA0494 (Uniprot ID#O75071)