Learn More
KIFC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540813
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15524412
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VRPPSPDGST SQEESPSHFT AVPGEPLGDE TQGQQPLQLE EDQRAWQRLE Sequence homology: Cow: 86%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 79%
KIFC2 Polyclonal antibody specifically detects KIFC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIFC2
Polyclonal
Unconjugated
Kifc2
KIFC2; kinesin family member C2; kinesin-like protein KIFC2
Rabbit
Protein A
RUO
90990
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96AC6
Kifc2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human KIFC2