missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesin 5B Monoclonal Antibody (KN-03), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA119353

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11534622

  • 419.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Kinesin 5B Monoclonal antibody specifically detects Kinesin 5B in Human, Mouse, Porcine, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Kinesin 5B
Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 15mM sodium azide; pH 8
P33176, Q2PQA9, Q61768
KIF5B
Enriched fraction of porcine brain kinesin.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Porcine, Rat
Antibody
IgM
Immunocytochemistry
KN-03
Unconjugated
KIF5B
AL022807; Conventional kinesin heavy chain; EMBL:ABC25059.1}; epididymis secretory protein Li 61; HEL-S-61; Khc; Khcs; KIF5A; KIF5B; kif5b {ECO:0000312; kinesin 1 (110-120kD); kinesin family member 5A; kinesin family member 5B; kinesin heavy chain; kinesin heavy chain member 5B, ubiquitous; kinesin-1 heavy chain; KINH; KNS; Kns1; ubiquitous kinesin heavy chain; UKHC; U-KHC; Unknown (protein for IMAGE:7944745)
Mouse
sequential chromatography
RUO
117550, 16573, 3799, 595132
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote