Learn More
KIR3DS1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15545292
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: IMFEHFFLHK EWISKDPSRL VGQIHDGVSK ANFSIGSMMR ALAGTYRCYG Sequence homology: Human: 100%
KIR3DS1 Polyclonal antibody specifically detects KIR3DS1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIR3DS1
Polyclonal
Unconjugated
KIR3DS1
CD158E2; killer cell immunoglobulin like receptor, three Ig domains and short cytoplasmic tail 1; killer cell immunoglobulin-like receptor 3DS1; killer cell immunoglobulin-like receptor KIR3DS1; killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, short cytoplasmic tail, 1; killer Ig receptor; KIR-123FM; KIR3DS1; KIR-G1; MHC class I NK cell receptor; natural killer cell receptor; natural killer-associated transcript 10; NKAT10; NKAT-10
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3813
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q14943
KIR3DS1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KIR3DS1