Learn More
KIZUNA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530765
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13485267
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HCT116. Predicted reactivity: Chimpanzee (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
KIZUNA Polyclonal antibody specifically detects KIZUNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIZUNA
Polyclonal
Unconjugated
KIZ
C20orf19; Centrosomal protein kizuna; Gm114; HT013; KIZ; Kizuna; kizuna centrosomal protein; NCRNA00153; PLK1S1; polo-like kinase 1 substrate 1; RGD1307071; RP69
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55857
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.46 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q2M2Z5
KIZ
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 187 and 438 of Human KIZUNA