Learn More
KLB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556312
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DAYTIRRGLF YVDFNSKQKE RKPKSSAHYY KQIIRENGFS LKESTPDVQG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 85%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 86%; Rat: 100%
KLB Polyclonal antibody specifically detects KLB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KLB
Polyclonal
Unconjugated
KLB
AV071179; Betakl; betaKlotho; beta-klotho; BKL; Klb; Klb-ps1; klotho beta; klotho beta like; klotho beta, pseudogene 1; klotho beta-like protein; MGC142213; RGD1308227
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
152831
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q86Z14
KLB
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLB