Learn More
Klebsiella Monoclonal Antibody (73/28), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA183282
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544633
  • 518.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody has detected Klebsiella oxytoca and other serotypes in fresh isolates, including those fixed by phenol, formalin or boiling. Mouse anti Klebsiella SPP antibody, clone 73/28 is reactive with Klebsiella spp. serotypes.
Klebsiella Monoclonal antibody specifically detects Klebsiella in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Klebsiella
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Native K. aerogenes preparation
200 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry
73/28
Unconjugated
Mouse
Protein G
RUO
Bacteria
Antibody
IgG2a