Learn More
KLF2 Monoclonal Antibody (665333), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15533992
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) KLF17 and no cross-reactivity with rhKLF1, 4, 5, 6, 10, 12, 17, recombinant mouse KLF4 or 15 is observed. Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
KLF2 Monoclonal antibody specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
KLF2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9Y5W3
KLF2
E. coli-derived recombinant human KLF2 Pro71-Pro168 (predicted)
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
665333
Unconjugated
KLF2
KLF2; Krueppel-like factor 2; Kruppel like factor 2; Kruppel-like factor 2; Kruppel-like factor 2 (lung); Kruppel-like factor LKLF; Lklf; LOW QUALITY PROTEIN: Krueppel-like factor 2; lung krueppel-like factor; lung Kruppel-like factor; lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
Mouse
Protein A/G
RUO
10365
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized