Learn More
KLHDC8A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528806
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13432927
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
KLHDC8A Polyclonal antibody specifically detects KLHDC8A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KLHDC8A
Polyclonal
Unconjugated
KLHDC8A
A630065K24Rik; kelch domain containing 8A; kelch domain-containing protein 8A; KLHDC8A; RGD1305132; S-delta-E1; substitute for delta-EGFR expression 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55220
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q8IYD2
KLHDC8A
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 287 and 350 of Human KLHDC8A