Learn More
KLHL26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15517381
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (84%), Rat (84%), Zebrafish (80%), Rhesus Monkey (99%).
KLHL26 Polyclonal antibody specifically detects KLHL26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
KLHL26
Polyclonal
Unconjugated
KLHL26
C630013N10Rik; kelch like family member 26; kelch-like 26; kelch-like family member 26; kelch-like protein 26; KLHL26; Klkl26; RGD1312034
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55295
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q53HC5
KLHL26
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 293 and 603 of KLHL26